ABE374
Anti-DAZ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Deleted in azoospermia protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human, pig, horse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
equine, porcine, chimpanzee, bovine, rhesus macaque
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAZ1(1617)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected DAZ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable