Merck
ABE327
Anti-Histon H2A-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H2A type 1, H2A.1, Histone H2A/p
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST1H2AG(8969)
General description
Histon H2A ist eine der vier Komponenten der nukleosomalen Kernstruktur. Das Nukleosom stellt eine Einheit des Chromatins dar, in der die DNA um ein Histon-Oktamer gewickelt ist. Histone durchlaufen als Reaktion auf verschiedene Stimuli eine Reihe von posttranslationalen Modifikationen (PTM), die zu Veränderungen in der Struktur des Nukleosoms führen und DNA-Sequenzen verbergen oder freilegen können. Insbesondere das Histon H2A wird durch das Enzym Tip60 an Lysin 5 acetyliert, was die Entfaltung des Chromatins und die Transkription fördern kann. Darüber hinaus wird H2A an den Resten von Serin 1 und Serin 139 (H2A.X) phosphoryliert, die Mitose und Genunterdrückung bzw. DNA-Schäden markieren. Die Genunterdrückung kann auch durch die Sumoylierung des Lysinrestes 126 von H2A’verursacht werden. Darüber hinaus könnte die Ubiquitinierung des H2A-Rests Lysin 119 eine Rolle bei der Spermatogenese spielen. Es ist das Muster verschiedener Modifikationen an mehreren Histonresten, das das Chromatin verändert, und nicht die Veränderung einzelner Reste.
~16 kDa beobachtet
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem Histon H2A entspricht.
Application
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Histon H2A in Leber- und Nierengewebe nach.
Verwenden Sie den Anti-Histon H2A-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in WB, IHC zum Nachweis von Histon H2A, auch bekannt als Histon H2A Typ 1, H2A.1, Histon H2A/p.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzähnlichkeit ist eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies zu erwarten.
Dieser Antikörper erkennt Histon H2A am C-Terminus.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Säureextrakt und rekombinanten Histonproteinen.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies Histon H2A auf 10 µg HeLa-Säureextrakt und rekombinanten Histonproteinen nach.
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt und rekombinante Histonproteine
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Xiaoyu Li et al.
EMBO reports, 16(9), 1192-1202 (2015-07-24)
In the absence of pathogen attack, organisms usually suppress immune responses to reduce the negative effects of disease resistance. Monoubiquitination of histone variants at specific gene loci is crucial for gene expression, but its involvement in the regulation of plant
Louis Legoff et al.
Environment international, 152, 106472-106472 (2021-03-13)
Chlordecone (CD), also known as Kepone, is an organochlorine insecticide that has been used in banana crops in the French West Indies. Due to long-term contamination of soils and water, the population is still exposed to CD. Exposure to CD
Donghang Cheng et al.
The Journal of biological chemistry, 295(50), 17060-17070 (2020-10-04)
CARM1 is a protein arginine methyltransferase (PRMT) that acts as a coactivator in a number of transcriptional programs. CARM1 orchestrates this coactivator activity in part by depositing the H3R17me2a histone mark in the vicinity of gene promoters that it regulates.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE32704053252691553