Merck
ABE279
Anti-HIF-1α Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, HIF-1 alpha, HIF1 alpha, Member of PAS protein 1, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible fact
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIF1A(3091)
General description
Das Wachstum und die Lebensfähigkeit von Zellen werden durch Sauerstoffmangel (Hypoxie) beeinträchtigt. Hypoxie-induzierbare Faktoren, darunter HIF-1α, HIF-1β (auch als Arnt 1 bezeichnet), EPAS-1 (auch als HIF-2αbezeichnet) und HIF-3α, induzieren die Glykolyse, Erythropoese und Angiogenese, um die Sauerstoffhomöostase wiederherzustellen. Hypoxie-induzierbare Faktoren sind Mitglieder der Transkriptionsfaktor-Familie mit Per-Arnt-Sim (PAS)-Domäne. Als Reaktion auf Hypoxie wird HIF-1α hochreguliert und bildet mit Arnt 1 ein Heterodimer, das den HIF-1-Komplex bildet. Der HIF-1-Komplex erkennt und bindet an das Hypoxie-reaktive Element (HRE) von Hypoxie-induzierbaren Genen und aktiviert dadurch die Transkription. Die Hypoxie-induzierte Expression einiger Gene wie Glut-1, p53, p21 oder Bcl-2 ist von HIF-1α abhängig, während die Expression anderer Gene wie p27, GADD 153 oder HO-1 unabhängig von HIF-1α ist. Auch EPAS-1 und HIF-3α bilden als Reaktion auf Hypoxie heterodimere Komplexe mit Arnt 1.
~100 kDa beobachtet
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen HIF-1 entsprichtα.
Application
Der Anti-HIF-1α-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von HIF-1 alpha, auch bekannt als ARNT-interagierendes Protein oder HIF-1 alpha &, wurde im Western Blotting validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in mit Kobaltchlorid behandelten und unbehandelten MCF-7-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies HIF-1α auf 10 µg mit Kobaltchlorid unbehandelten und behandelten MCF-7-Zelllysaten nach.
Kontrolle
Kobaltchlorid unbehandelte und behandelte MCF-7-Zelllysate
Other Notes
Ersetzt: 04-1006
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang Yu et al.
International journal of oncology, 56(4), 945-956 (2020-04-23)
Local tumor recurrence is one of the main causes for the failure of esophageal cancer treatment following radiotherapy. Previous studies have demonstrated that epidermal growth factor receptor (EGFR)‑targeted therapy combined with radiotherapy is expected to become an effective means to control
The organic solute transporters alpha and beta are induced by hypoxia in human hepatocytes.
Schaffner, CA; Mwinyi, J; Gai, Z; Thasler, WE; Eloranta, JJ; Kullak-Ublick, GA
Liver International : Official Journal of the International Association For the Study of the Liver null
Alison Howarth et al.
Translational oncology, 12(10), 1375-1385 (2019-08-03)
High-grade gliomas (HGGs) are aggressive primary brain tumors with local invasive growth and poor clinical prognosis in both adult and pediatric patients. Clinical response is compounded by resistance to standard frontline antineoplastic agents, an absence of novel therapeutics, and poor
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE27904053252483141