Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK12(51755)
General description
Cyclin-abhängige Kinase 12 (EC 2.7.11.22; EC 2.7.11.23; UniProt Q9NYV4; auch bekannt als CDC2-verwandte Proteinkinase 7, Cdc2-verwandte Kinase, Arginin-/Serin-reich, Zellteilungszyklus-2-verwandte Proteinkinase 7, Zellteilungsproteinkinase 12, CrkRS, hCDK12) wird beim Menschen durch das CDK12-Gen (auch bekannt als CRK7, CRKRS, KIAA0904) kodiert (Gen-ID: 51755). CDK12 gehört zur CMGC-Ser/Thr-Proteinkinase-Unterfamilie der Cyclin-abhängigen Kinasen (CDKs). CDK12 wurde ursprünglich als eine Kinase mit C-terminaler Domäne (CTD) der RNA-Polymerase II identifiziert und charakterisiert und ist an der Verarbeitung des 3′ Endes der mRNA-Transkripte von MYC und c-FOS beteiligt. Darüber hinaus ist der CDK12/CyclinK-Komplex an der Aufrechterhaltung der Genomstabilität durch die Regulierung von Genen, die auf DNA-Schäden reagieren, beteiligt und bestimmt die Empfindlichkeit von PARP1/2-Inhibitoren bei der Krebsbehandlung. Die menschliche CDK12 ist mit einem Molekulargewicht von ∼160 kDa untypisch groß (die meisten CDKs haben etwa 50 kDa) und enthält große N- und C-terminale Verlängerungen, die die Kinasedomäne flankieren (Aminosäuren 727–1020). Diese Erweiterungen enthalten mehrere Abschnitte mit Sequenzen geringer Komplexität und RS-Domänen, die für Spleißfaktoren und Regulatoren charakteristisch sind, von denen man annimmt, dass sie Protein-Protein-Interaktionen vermitteln. Wie von RS-Domänen-enthaltenden Proteinen zu erwarten, ist CDK12 in Kernflecken zu finden, die Speicherstellen für Spleißfaktoren darstellen.
~200 kDa beobachtet. Die Größe der Zielbande erscheint größer als die berechneten Molekulargewichte von 164,2/163,2/141,4 kDa (menschliche Isoform 1/2/3), 163,7/139,9/162,8 kDa (Ratten-Isoform 1/2/3) und 163,8/140,0 kDa (Ratten-Isoform 1/2), was wahrscheinlich auf posttranslationale Modifikationen wie Phosphorylierung zurückzuführen ist. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Lineares Peptid, das einer N-terminalen Sequenz des menschlichen CDK12 entspricht.
Application
Anti-CDK12-Antikörper, Best.-Nr. ABE1861, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf CDK12 abzielt und in Immunpräzipitation und Western Blotting getestet wurde.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies CDK12 in 45 µg HeLa-Kernextrakt nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Arno Greenleaf, Duke University, Durham, NC, U.S.A.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies mit Baculovirus exprimiertes menschliches CDK12 in Lysaten von infizierten Sf9-Zellen nach (Bartkowiak, B., und Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3): 1786-1795).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CDK12 in HeLa-Kernextrakt sowie eine RNAi-vermittelte CDK12-Downregulation in HEK293T/17-Zellen nach (Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24): 2690-2695).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Repräsentative Chargen von immunpräzipiertem CDK12 aus HeLa-Kernextrakt (Bartkowiak, B., und Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3): 1786-1795; Schwartz, J.C.Hilbi et al. 2012. Genes Dev. 26(24): 2690-2695).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies mit Baculovirus exprimiertes menschliches CDK12 in Lysaten von infizierten Sf9-Zellen nach (Bartkowiak, B., und Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3): 1786-1795).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CDK12 in HeLa-Kernextrakt sowie eine RNAi-vermittelte CDK12-Downregulation in HEK293T/17-Zellen nach (Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24): 2690-2695).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Repräsentative Chargen von immunpräzipiertem CDK12 aus HeLa-Kernextrakt (Bartkowiak, B., und Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3): 1786-1795; Schwartz, J.C.Hilbi et al. 2012. Genes Dev. 26(24): 2690-2695).
Biochem/physiol Actions
Die Immunogensequenz ist in allen gespleißten Isoformen von CDK12 von Mensch, Maus und Ratte vorhanden, die von UniProt gemeldet wurden (Q9NYV4, Q14AX6 und Q3MJK5).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Kernextrakt.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies CDK12 in 10 µg HeLa-Kernextrakt nach.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies CDK12 in 10 µg HeLa-Kernextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c