Merck
ABE1418
Anti-Histon-Acetyltransferase KAT2A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KAT2A(2648)
General description
Histon-Acetyltransferase KAT2A (UniProt: Q92830; auch bekannt als EC 2.3.1.48, allgemeine Kontrolle von Aminosäuren-Synthese-Protein 5-ähnlich 2, Histon-Acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysin-Acetyltransferase 2A, STAF97) wird durch das Gen KAT2A (auch bekannt als GCN5, GCN5L2, HGCN5) (Gen-ID: 2648) beim Menschen kodiert. Histon-Acetyltransferasen (HATs) sind Transkriptions-Koaktivatoren, die von Transkriptionsaktivatoren zu den Zielgen-Promotoren rekrutiert werden, wo sie die Transkriptionsaktivität durch Acetylierung von Lysinresten in den N-terminalen Regionen der Histone verstärken. KAT2A hat eine signifikante Histon-Acetyltransferase-Aktivität mit Kern-Histonen, aber nicht mit Nukleosomen-Kernpartikeln. Es wird auch gezeigt, dass sie Nicht-Histon-Proteine wie CEBPB acetyliert. Sie ist auch für die Acetylierung von Histon H3 an den Nukleosomen mit Gamma-H2A.X am Ort der DNA-Schädigung verantwortlich und stellt somit eine Wechselwirkung zwischen den beiden Histonmodifikationen her. Sie wird in allen Geweben exprimiert, wobei die höchste Expression im Eierstock zu beobachten ist. Zwei Isoformen von KAT2A, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. Sie hat drei Acetyl-CoA-Bindungsstellen (AS 579–581; 586–592 und 617–620) sowie eine N-Acetyltransferase-Domäne (AS 503–656) und eine Bromdomäne (AS 745–815). Histon-Acetyltransferase KAT2A spielt eine wichtige Rolle in mehreren Stadien der T-Zell-Funktionen, einschließlich Entwicklung, klonaler Expansion und Differenzierung. Der Verlust ihrer Aktivität beeinträchtigt nachweislich die T-Zell-Proliferation, die IL-2-Produktion und die Th1/Th17-, nicht aber die Th2- und regulatorische T-Zell-Differenzierung. Im Falle einer HIV-1-Infektion wird sie durch das virale Protein Tat rekrutiert und reguliert die transaktivierende Aktivität von Tat und kann dazu beitragen, den Chromatin-Umbau proviraler Gene zu induzieren. (Literatur: (Literatur: Gao, B et al. (2017). J. Immunol. 198(10); 3927–3938).
~ 94 kDa gemessen; 93,93 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von humaner Histon-Acetyltransferase KAT2A entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Anti-Histon-Acetyltransferase KAT2A, Best.- Nr. ABE1418, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der KAT2A (GCN5) nachweist und für die Verwendung in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western-Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Histon-Acetyltransferase KAT2A in Geweben von menschlichem Pankreas, Großhirn und Hoden nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper weist Histon-Acetyltransferase KAT2A in humanen Zellen nach. Es zielt auf ein Epitop innerhalb von 15 Aminosäuren in der C-terminalen Hälfte ab.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde KAT2A in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE141804054839399688