ABE1068
Anti-Lin-28B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIN28B(389421)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Lin-28B in human testis and human liver cancer sections tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin-28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable