Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRIF1(55791)
General description
Liganden-abhängiger Kernrezeptor-interagierender Faktor 1 (LRIF1), auch bekannt als RIF1, Rezeptor-interagierender Faktor 1, wird durch das Gen LRIF1/C1orf103/RIF1 kodiert. Die Retinsäurerezeptoren (RARs) sind Liganden-abhängige Transkriptionsfaktoren, die eine entscheidende Rolle bei der Zelldifferenzierung, der Embryonalentwicklung und der Tumorunterdrückung spielen. Die RAR-Transkriptionsaktivitäten werden durch eine wachsende Familie Kernrezeptoren (NR) als Koregulatoren vermittelt. Der Liganden-abhängige Kernrezeptor-interagierende Faktor 1 (LRIF1) ist ein solcher Koregulator. Der Liganden-abhängige Kernrezeptor-interagierende Faktor 1 (LRIF1) ist ein Repressor der Liganden-induzierten Transkriptionsaktivität des Retinoid-Rezeptors alpha. Der Liganden-abhängige Kernrezeptor-interagierende Faktor 1 (LRIF1) wird ubiquitär in einer Vielzahl von Geweben und Zellen exprimiert und ist ausschließlich im Zellkern und speziell in der Kernmatrix lokalisiert.
~100 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Nahe des C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Region in der Nähe des C-Terminus des menschlichen Liganden-abhängigen Kernrezeptor-interagierenden Faktors 1 entspricht.
Application
Dieser Anti-Liganden-abhängige Kernrezeptor-interagierende Faktor 1-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting validiert & ICC zum Nachweis von Liganden-abhängigem Kernrezeptor-interagierendem Faktor 1.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Chromatin-Biologie
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies den Liganden-abhängigen Kernrezeptor-interagierenden Faktor 1 in HeLa-, A431-, HepG2- und NIH/3T3-Zellen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in SH-SY5Y-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies den Liganden-abhängigen Kernrezeptor-interagierenden Faktor 1 in 10 µg SH-SY5Y-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies den Liganden-abhängigen Kernrezeptor-interagierenden Faktor 1 in 10 µg SH-SY5Y-Zelllysat nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c