ABD136
Anti-LGI1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Leucine-rich glioma inactivated protein 1, Epitempin-1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LGI1(9211)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LGI1 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable