Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFE3(7030)
General description
Der DNA-Bindungsfaktor TFE3 enthält angrenzende Helix-Loop-Helix(HLH)- und Leucin-Zipper(LZ)-Domänen, die von einer vorgelagerten basischen Region flankiert sind. Diese Proteinmotive werden häufig bei anderen Transkriptionsfaktoren beobachtet, insbesondere bei Mitgliedern der Myc-Familie. TFE3 wird ubiquitär exprimiert und kann sich direkt mit DNA zu Homodimeren oder Heterodimeren verbinden, die mit zwei verwandten Proteinen, TFEB oder TFEC, gebildet werden. TFE3 bindet und aktiviert das microE3-Motiv des Immunglobulin-Schwerketten-Enhancers, um die B-Zell-spezifische Gentranskription und DNA-Rekombination zu induzieren. TFEB wird im Embryo schwach exprimiert, jedoch stark in den Trophoblastenzellen der Plazenta, wo es eine wichtige Rolle bei der Regulierung der normalen Vaskularisierung der Plazenta spielt. Smith et al. wiesen vor Kurzem nach, dass der Ausstieg aus der Pluripotenz durch die intrazelluläre Umverteilung des bHLH-Transkriptionsfaktors TFE3 gesteuert wird (Cell 153, 335–347, 11. April 2013).
~65 kDa gemessen
Immunogen
Lineares Peptid, das humanem TFE3 entspricht.
Application
Dieser Anti-TFE3-Antikörper wurde für die Verwendung in Western Blotting und Immunzytochemie zum Nachweis von TFE3 validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente & frühe Differenzierung
Pluripotente & frühe Differenzierung
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor an TFE3-überexprimierenden Zelllinien, Epiblasten und primitiven endodermalen Zellen verwendet (Smith, A., et al. (2013). Cell. 153, 335–347).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS, 50 % Glycerin und 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in einem HEK293T-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde TFE3 in 10 µg HEK293T-Zelllysat nachgewiesen.
Bei manchen Lysaten können bei längeren Expositionszeiten uncharakterisierte Banden auftreten.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde TFE3 in 10 µg HEK293T-Zelllysat nachgewiesen.
Bei manchen Lysaten können bei längeren Expositionszeiten uncharakterisierte Banden auftreten.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2