Merck
ABC99
Anti-SFTPC-Antikörper
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Pulmonary surfactant-associated protein C, SP-C, Pulmonary surfactant-associated proteolipid SPL(Val), SP5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-SFTPC-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPC(6440)
General description
SFTPC, auch bekannt als SFTP2 und pulmonales Surfactant-assoziiertes Protein C, ist ein komplexes Gemisch aus Phospholipiden und Proteinen, das von den Epithelzellen der Atemwege (Typ-II-Zellen) in den Alveolen abgesondert wird und die Oberflächenspannung an der alveolären Luft-Flüssigkeits-Grenzfläche verringert, wodurch die für eine normale Ventilation erforderliche alveoläre Stabilität gewährleistet wird. Vier verschiedene, aus Surfactant isolierte Proteine werden Surfactant-Proteine A, B, C und D genannt. SP A (28–36 kDa) und SP D (43 kDa) sind kollagene Kohlenhydrat-Bindungsproteine, wohingegen es sich bei SP B (8–9 kDa) und SP C (4 kDa) um nicht kollagene hydrophobe Proteine handelt. SP C ist ein Fragment eines viel größeren Vorläuferproteins mit einem Molekulargewicht von 21 kDa. Dieser Vorläufer enthält eine außerordentlich hydrophobe Region von 34 Aminosäuren, die den Großteil des reifen SP C umfasst, und eine einzigartige Poly-Valin-Domäne.
~20 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus vom menschlichen SFTPC entspricht.
Application
Erkennen Sie SP-C mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, dem Anti-SFTPC-Antikörper, der für die Verwendung im Western Blotting validiert wurde & IHC (Paraffin).
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies SFTPC in menschlichem Lungengewebe nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lungengewebelysat von Ratten.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies SFTPC in 10 µg Lungengewebelysat von Ratten nach.
Kontrolle
Lungengewebelysat der Ratte
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-SFTPC-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC9904053252918490