ABC851
Anti-MACC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Metastasis-associated in colon cancer protein 1, SH3 domain-containing protein 7a5, MACC1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MACC1(346389)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected MACC1 in human liver cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected MACC1 in Mouse liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable