Wichtige Dokumente
ABC1428
Sigma-Aldrich
Anti-RecQ1
from rabbit
Synonym(e):
ATP-dependent DNA helicase Q1, RecQ-like type 1, DNA-dependent ATPase Q1, RecQ protein-like 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RECQL(5965)
Allgemeine Beschreibung
ATP-abhängige DNA-Helikase Q1 (UniProt: P46063; auch bekannt als EC:3.6.4.12, DNA-Helikase, RecQ-ähnlicher Typ 1, RecQ1, DNA-abhängige ATPase Q1, RecQ-Protein-ähnliches 1) wird durch das Gen RECQL (auch bekannt als RECQ1, RECQL1) (Gen-ID: 5965) in Menschen kodiert. RecQ-Helikasen sind eine ubiquitäre Familie von DNA-Abwicklungsenzymen, die an der Aufrechterhaltung der Chromosomenstabilität beteiligt sind. Sie sind an verschiedenen Arten der DNA-Reparatur beteiligt, darunter Mismatch-Reparatur, Nukleotid-Exzisionsreparatur und direkte Reparatur. Fünf Mitglieder der RecQ-Familie wurden in menschlichen Zellen nachgewiesen: BLM, RECQ1, RECQ4, RECQ5 und WRN. RecQ1 zeigt eine hohe Expression in Herz, Lunge, Skelettmuskeln und Nieren. Es wird auch in Tumorzellen stark exprimiert, und obwohl im Gehirn nur wenig EecQ1 vorkommt, ist seine Expression in menschlichen Glioblastomen dramatisch erhöht. Die Deletion von RecQ1 beeinträchtigt die Proliferation von Glioblastomzellen und führt zu einem Anstieg der DNA-Schäden. Es hat sich gezeigt, dass RecQ1-depletierte Tumorzellen empfindlicher auf Antitumormittel wie Hydroxyharnstoff und Temozolomid reagieren.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper weist ATP-abhängige DNA-Helikase Q1 (RecQ1) in humanen Zellen nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 16 Aminosäuren am C-terminalen Ende ab.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 16 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von humaner ATP-abhängiger DNA-Helikase Q1 (RecQ1) entspricht.
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Der Anti-RecQ1-Antikörper, Best.-Nr. ABC1428, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der ATP-abhängige DNA-Helikase Q1 nachweist und für die Verwendung in Immunofluoreszenz, Immunhistochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde RecQ1 in T98G-Zellen nach Behandlung mit Anti-RECQ1-siRNA oder Kontroll-siRNAs nachgewiesen (Mendoza-Maldonado, R., et. al. (2011). Mol Cancer. 10:83).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde RecQ1 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Thangavel, S., et. al. (2015). J Cell Biol. 208(5):545-62).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde RecQ1 in Geweben in perilesionalen Schnitten von multiformem Glioblastom, Kolonkarzinom, Lungenkrebs und Schilddrüsenkrebs nachgewiesen (Mendoza-Maldonado, R., et. al. (2011). Mol Cancer. 10:83).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in IMR90-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies RecQ1 in 10 µg menschlichem Retinoblastom-IMR90-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~75 kDa gemessen; 73,46 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit Tris-Citrat-Phosphat-Puffer (pH 7,8) und 0,09 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonas Andreas Schmid et al.
Molecular cell, 71(6), 897-910 (2018-08-21)
Chromatin ubiquitination by the ubiquitin ligase RNF168 is critical to regulate the DNA damage response (DDR). DDR deficiencies lead to cancer-prone syndromes, but whether this reflects DNA repair defects is still elusive. We identified key factors of the RNF168 pathway