Merck
ABC10
Anti-Megf10-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Multiple epidermal growth factor-like domains protein 10, Multiple EGF-like domains protein 10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Megf10(70417)
General description
Multiple epidermal growth factor-like domains protein 10 (Megf10) ist ein Typ-1-Transmembranprotein mit mehreren EGF-ähnlichen extrazellulären Domänen. Megf10 wird im Gehirn stark exprimiert und spielt eine wichtige Rolle bei der Phagozytose apoptotischer Zellen. Diese Aufgabe wird möglicherweise durch die Interaktion von Megf10 mit dem ATP-bindenden Kassettentransporter (ABCA1)-Protein erfüllt. Frühere Studien haben nahegelegt, dass Megf10 an der Aufnahme von Amyloid β-Peptiden im Gehirn beteiligt sein könnte. Megf10 könnte daher eine Rolle bei der Alzheimer-Krankheit’spielen.
~130 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
Histidin-markiertes rekombinantes Protein, das der zytoplasmatischen Domäne von Maus-Megf10 entspricht.
Application
Detektieren Sie das Megf10-Protein mit diesem Anti-Megf10, das für die Verwendung in WB & IF validiert ist.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in kaudalem P7-Gehirngewebe und Netzhautzellen verwendet. Bild mit freundlicher Genehmigung aus dem Labor von Dr. Joshua Sanes, Harvard University.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte (98 % Sequenzhomologie) und Mensch (92 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt Megf10 an der zytoplasmatischen Domäne.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot im Gewebelysat der Mausretina.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Megf10 in 10 µg Gewebelysat der Mausretina nach.
Kontrolle
Gewebelysat der Mausretina
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dai Shi et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
It has been hypothesised that inhalational anaesthetics such as isoflurane (Iso) may trigger the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), while the gaseous anaesthetic xenon (Xe) exhibits many features of a putative neuroprotective agent. Loss of synapses is regarded as one
Michael Surala et al.
EMBO reports, 25(5), 2348-2374 (2024-04-09)
Microglia sculpt developing neural circuits by eliminating excess synapses in a process called synaptic pruning, by removing apoptotic neurons, and by promoting neuronal survival. To elucidate the role of microglia during embryonic and postnatal brain development, we used a mouse
Hiroyuki Konishi et al.
The EMBO journal, 39(22), e104464-e104464 (2020-09-23)
Microglia are the principal phagocytes that clear cell debris in the central nervous system (CNS). This raises the question, which cells remove cell debris when microglial phagocytic activity is impaired. We addressed this question using Siglechdtr mice, which enable highly
Lingjie Li et al.
International journal of molecular sciences, 25(2) (2024-01-23)
Synapse loss is one of the most critical features in Alzheimer's disease (AD) and correlates with cognitive decline. Astrocytes mediate synapse elimination through multiple EGF-like domains 10 (MEGF10) pathways in the developing and adult brain to build the precise neural
Yin-Peng Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 105-105 (2016-11-09)
Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 (CPEB3) regulates target RNA translation in neurons. Here, we examined CPEB3 distribution and function in the mouse retina. CPEB3 is expressed in retinal neurons, including those located in the inner nuclear layer (INL) and
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC1004053252550188