Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIP1R(9026)
General description
Huntingtin-Interacting protein-1 related (HIP1R) ist ein Aktin-bindendes Protein, das als Element der mit Clathrin beschichteten Gruben und Vesikel gilt und Aktin polymerisiert. HIP1R ist für eine normale Aktinorganisation und Endozytose unerlässlich. HIP1R ist mit einer N-terminalen Epsin-Homologiedomäne ausgestattet, die es ihm ermöglicht, 3-Phosphorylierte Inositol-Lipide zu binden, wodurch HIP1R als Tyrosinkinase-stabilisierender Rezeptor fungieren kann und eine Rolle für das gesamte Zellwachstum und -überleben spielt.
~116 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid
Application
Erkennen Sie Huntingtin-Interacting Protein 1 Related (HIP1R) mit diesem Anti-Huntingtin-Interacting Protein 1 Related (HIP1R) Antikörper, der für die Verwendung in WB & IC validiert ist.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Synapse & Synaptische Biologie
Neurodegenerative Erkrankungen
Synapse & Synaptische Biologie
Western Blotting: Eine 1:500–1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Huntingtin-interacting protein 1 related (HIP1R) in 10 µg Rattengehirnextrakt und postnuklearem Überstand von Mausgehirnen nach. Eine 1:500–1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Huntingtin-interacting protein 1 related (HIP1R) in 10 µg Rattengehirnextrakt und postnuklearem Überstand von Mausgehirnen nach.
Immunzytochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor für IC von menschlichen Zellen verwendet. (Poupon, V., et al. (2008) PNAS. 105(1): 168-173.)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endverbraucher festgelegt werden.
Immunzytochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor für IC von menschlichen Zellen verwendet. (Poupon, V., et al. (2008) PNAS. 105(1): 168-173.)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endverbraucher festgelegt werden.
Biochem/physiol Actions
Huntingtin-interacting protein 1 related (HIP1R). Im Western Blotting erkennt der Antikörper eine Bande bei ~116 kDa auf der mikrosomalen P2-Fraktion aus embryonalem Rattenhirn.
Physical form
Flüssig
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB9882 | 04053252731433 |