AB9858
Anti-GPCR G2A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
G protein-coupled receptor G2A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gpr132(314480)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Wachstumskegel & Axonlenkung
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit