Merck
AB9712
Anti-Sortilin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Neurotensin receptor 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SORT1(6272)
General description
Neurotensin-Rezeptor-3 oder Sortilin (das intrazelluläre Sortierprotein 95 kDa) gehört zu einer Familie von Rezeptoren, die durch eine einzelne Transmembrandomäne, eine kurze intrazytoplasmatische Domäne und eine lange cysteinreiche luminale extrazelluläre Domäne gekennzeichnet sind. Dieser Rezeptor wurde in Gehirn, Rückenmark, Muskel und anderen peripheren Zelltypen sowie in Krebszellen gefunden. Sortilin weist Sequenzähnlichkeiten mit Proteinen auf, die am intrazellulären Transport beteiligt sind.
Immunogen
Rekombinantes Protein aus der extrazellulären Domäne von humanem Sortilin.
Application
Der Anti-Sortilin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Sortilin zur Verwendung in WB und IH.
Western Blot: 1:1.000–1:2.000 an Extrakten aus NSC34 Zellen.
Immunhistochemie: 1:500–1:1.000 an Rückenmark der Ratte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Sortilin (Neurotensin-Rezeptor-3). Mittels Western Blot erkennt der Antikörper eine starke Bande bei ~ 90 kDa in Extrakten von NSC34-Zellen. Bei der Immunhistochemie färbt der Antikörper Motorneuronen im Rückenmark der Ratte intensiv an.
Physical form
Lyophilisiert. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um sämtliches unlösliches Material zu entfernen.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei -20 bis -70 °C ab Empfangsdatum 12 Monate lang aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (ACS-Güte oder besser) 1:1 zugegeben werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kimberly S Williams et al.
Journal of neuroimmunology, 285, 76-93 (2015-07-23)
To characterize the role of neurotrophin receptors on macrophages, we investigated the ability of nerve growth factor (NGF) and its precursor, proNGF, to regulate human macrophage phenotype. The p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) and TrkA were concentrated within overlapping domains on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB971204053252286896