Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPY(4852)
Immunogen
Synthetisches Neuropeptid Y.
Application
Dieser Anti-Neuropeptid Y-Antikörper ist für die Verwendung im IH zum Nachweis von Neuropeptid Y validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:500–1:1.000 auf formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten menschlichen Hirnschnitten und Rattenhirn und -rückenmark. Es ist erforderlich, den Schnitt mit hitzeinduzierter Epitopgewinnung vorzubehandeln. EDTA, pH-Wert 8,0 wird empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Neuropeptid Y.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Gereinigtes Immunglobulin in PBS mit 0,1 % Natriumazid. Flüssig.
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ersetzt: AB1915
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Neuropeptid Y-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB9608 | 04053252471612 |