AB9478
Anti-P2Y6 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RY6(5031)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunocytochemistry on acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable