Merck
AB9370
Sigma-Aldrich
Anti-Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
CRHR1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRHR1(1394)
Spezifität
Erkennt Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 1 [CRHR1].
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der N-terminalen extrazellulären Domäne des humanen Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 1.
Anwendung
Der Anti-Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 1-Antikörper detektiert den Gehalt an Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 1 und wurde für die Verwendung in IH(P) in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone und Rezeptoren
Immunhistochemie an formalinfixierten in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS, pH-Wert 7,7 mit 0,01 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -70 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable