Merck
AB5454
Anti-TUC-4-Protein-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
ULIP-1 Protein, CRMP-4, DRP-3, Dihydropyrimidinase-like 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
26
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
feline, monkey, human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DPYSL3(1809)
General description
64 und 74 kDa
TUC (TOAD [Turned On After Division]/ Ulip/CRMP) ist eine Familie von Proteinen, die sich als starke Kandidaten für eine Rolle in der Signalübertragung neuronaler Wachstumskegel erwiesen haben. Die Mitglieder der TUC-4-Familie erreichen ihre höchsten Expressionswerte in frühen postmitotischen Neuronen während der Spitzenzeiten des axonalen Wachstums. TUC-4 wird nicht in neuralen Vorläufern oder erwachsenen Neuronen exprimiert (mit einer kleinen Ausnahme). Die Daten deuten darauf hin, dass TUC-4 eine Rolle beim axonalen Wachstum, bei der Wegfindung und möglicherweise bei dem Prozess spielt, der es den wachsenden Axonen ermöglicht, die richtigen Wege und Ziele zu wählen (Quinn, 1999). Das TUC-4-Protein wird hauptsächlich im Zytoplasma postmitotischer Neuronen exprimiert, wenn diese ihre Migration aus der ventrikulären Zone in die sich entwickelnde kortikale Platte beginnen (Minturn, 1995a). TUC-4 wird in neuronalen Zellkörpern, Neuriten und entlang der distalsten Regionen der neuronalen Wachstumskegel, einschließlich der Lamellipodien und Filopodien, exprimiert (Minturn, 1995b). Die Expression von TUC-4 wird am Tag E12 bei Ratten zeitgleich mit der Expression des frühen neuronalen Markers Klasse III Beta-Tubulin beobachtet (Quinn, 1999). Die Expression von TUC-4 wird selten in neuronalen Zellen beobachtet, die den mitotischen Marker PCNA exprimieren (Minturn, 1995a). Es wurde gezeigt, dass die Expression von TUC-4 als Reaktion auf NGF bei Ratten (Minturn, 1995b) und als Reaktion auf Retinsäure in einer humanen Neuroblastom-Zelllinie (SMS-KCNR; Gaetano, 1997) hochreguliert wird.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 499 bis 511 von TUC-4a und den Aminosäuren 612 bis 624 von TUC-4b entspricht (YDGPVFDLTTTPK)
Application
Der Anti-TUC-4-Protein-Antikörper weist den Gehalt von TUC-4 nach und wurde für die Verwendung in IC, IH, IP und WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Immunhistochemie: 1:1.000-1:5.000 unter Verwendung von PFA (DAB-Nachweis).
Immunzytochemie: 1:1.000–1:5.000 (DAB-Nachweis).
Western-Blot: 1:2.500-1:25.000 unter Verwendung von alkalischer Phosphatase.
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt spezifisch die TUC-4 (Ulip-1/CRMP-4/DRP-3) Spleißvarianten, TUC-4a (64 kDa) und das N-terminal verlängerte TUC-4b (75 kDa) (Quinn, 2003). Es wurde berichtet, dass AB5454 frühe postmitotische Neuronen im pränatalen Rattenhirn markiert. Die Markierung wird hauptsächlich im Zytoplasma entlang der distalsten Regionen der neuronalen Wachstumskegel, einschließlich Lamellipodien und Filopodien, beobachtet. Der Antikörper ist nicht reaktiv mit den Proteinen TUC-1 (Ulip-3/CRMP-1), TUC-2 (Ulip-2/CRMP-2) oder TUC-3 (Ulip-4/CRMP-3). Neurale Vorläuferzellen oder radiale Glia werden nicht markiert.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssigkeit mit 0,2 % Natriumazid.
Analysis Note
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Fetales Gehirn-/Rückenmarksgewebe. Humane Neuroblastom-Zelllinie SMS-KCNR oder PC12-Zellen der Ratte.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c