AB5388
Anti-Synphilin-1 Antibody, a.a. 829-847
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Alpha-Synuclein Interacting Protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCAIP(9627)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Note: The antibody has also been used successfully for Western blot but results may vary from lab to lab. The usefulness of the antibody for Western blot must be determined by each individual laboratory.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable