Merck
AB5352
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
APP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, monkey
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
35
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Amyloid-Vorläuferprotein-Antikörper, CT, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Peptid mit 9 Aminosäuren aus dem C-Terminus von APP (YKFFEQMQN)
Application
Dieser Anti-Amyloid-Vorläuferprotein-Antikörper, C-Terminus, ist zur Verwendung in IC, IH, IP und WB für den Nachweis des Amyloid-Vorläuferproteins validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie: 1:100–1:400
Immunzytochemie an den Zelllinien NTera2 und COS. 1:100–1:400
Western-Blot: 1:500–1:2.000: Die geringe Abundanz von APP in voller Länge in unbehandelten Zellen bedeutet, dass beim Immunblotting an Ganzzelllysaten nur eine schwache Reaktion zu beobachten ist. Wir empfehlen die Präparation von Membranfraktionen, um die APP-Ladung zu erhöhen und potenzielle Interferenzen in löslichen Proteinen zu beseitigen. Für NTera2-, Cos7- und HeLa-Zellmembranpräparationen wurde mittels Western-Blots ein positives Ergebnis erzielt.
Immunpräzipitation: 1:100–1:400.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das Amyloid-Vorläuferprotein, C-terminal. Erkennt APP in voller Länge und C-terminale Fragmente, die bei der Spaltung durch Sekretase entstehen. Kann mit APLP1 und APLP2 reagieren.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Serum. Flüssigkeit in PBS mit 0,02 % Azid.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Gehirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB535204053252675973