Merck
AB5302
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
APP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
monkey, mouse, human, bovine
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Amyloid-Vorläuferprotein-Antikörper, KPI-Domäne, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, mouse, human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
APP.
Application
Der Anti-Amyloid-Vorläuferprotein-Antikörper (KPI-Domäne) ist ein Antikörper gegen das Amyloid-Vorläuferprotein für die Verwendung in IP, WB, IC und IH.
Western Blot: 1:250–1:1000
Immunpräzipitation: Erfordert Reduktionen und eine Alkylierung von Disulfidbindungen.
Immunzytochemie: Cos7- und NteraZ-Zelllinien erfordern eine Reduktion und eine Alkylierung von Disulfidbindungen.
Immunhistochemie: Wirkt auf formaldehydfixierte Paraffinschnitte, erfordert eine Reduktion und eine Alkylierung von Disulfidbindungen oder eine Behandlung in der Mikrowelle.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Reduktions-/Alkylierungsprotokoll:
Zur Reduzierung den Objektträger (Blot) in TBS (PBS) + 50 mM 2-Mercaptoethanol bei 37 °C 3 Stunden lang im Dunkeln inkubieren. Zweimal mit TBS waschen. Anschließend in TBS (PBS) + 20 mg/ml Iodessigsäure bei Raumtemperatur 30 Minuten lang inkubieren. Zweimal mit TBS (PBS) waschen, blockieren und wie gewohnt verarbeiten.
Biochem/physiol Actions
Amyloid-Vorläuferprotein (APP), KPI-Domäne.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB530204053252335037