Fortfahren mit
AB3792
Anti-V5-Epitopmarkierungs-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-V5-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
89
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
GKPIPNPLLGLDST (V5)
Application
Anti-V5-Epitopmarkierungs-Antikörper ist ein Antikörper gegen die V5-Epitopmarkierung zur Verwendung in IC, IP & WB.
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen&Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Markierungen
Western Blot
Immunzytochemie
Immunpräzipitation
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt V5 (GKPIPNPLLGLDST).
Physical form
Flüssig in PBS, pH-Wert 7,2 mit 0,09 % Natriumazid
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit V5 markierte Proteine
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE257ABE203ABC513
description
Chemicon®, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)