Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCNN1G(6340)
Immunogen
Eine 14 Aminosäuren lange Peptidsequenz nahe des N-Terminus von Ratten-ENaC-gamma (Linguela et al. 1993; Canessa et al.
1993; Snyder et al. 1994; Waldmann et al. 1995; Kreutz et al. 1997; Voilley et al.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997).
1993; Snyder et al. 1994; Waldmann et al. 1995; Kreutz et al. 1997; Voilley et al.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997).
Application
Dieser Anti-Epithelialer-Natriumkanal-γ-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis der γ-Untereinheit des epithelialen Natriumkanals validiert.
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL. Banden bei 83–90 kDa; Masilamani et al 1999
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 1 g/ml Kontrollpeptid als Well-Beschichtung.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 1 g/ml Kontrollpeptid als Well-Beschichtung.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt die gamma-Untereinheit des epithelialen Natriumkanals (ENaC gamma) der Ratte. Das Immunogen zeigt keine signifikante Sequenzhomologie mit anderen ENaC-Untereinheiten.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Die Immunogensequenz ist zu 100 % in der Maus, zu 92 % im Menschen und zu 80 % im Kaninchen erhalten. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Die Immunogensequenz ist zu 100 % in der Maus, zu 92 % im Menschen und zu 80 % im Kaninchen erhalten. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,1 % BSA.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB3534P | 04053252333309 |