Merck
AB3092
Anti-Orexin-1-Rezeptor-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
OX1R, Hypocretin Receptor 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HCRTR1(3061)
General description
45-48 kDa
Kürzlich wurden mehrere mit dem Fressverhalten assoziierte Peptide gemeldet. Die Orexine (Orexin-A und Orexin-B) sind eine Familie von hypothalamischen Neuropeptiden, die selektiv im Hypothalamus exprimiert werden (Sakurai et al. 1998). Orexin-A und Orexin-B werden mittels proteolytischer Spaltung aus demselben Vorläufer (Preproorexin) gewonnen. Preproorexin ist ein Peptid aus 130 Aminosäuren mit einer mutmaßlich 33 Aminosäuren langen sekretorischen Sequenz und einem hydrophoben Kern, gefolgt von Resten mit kleinen polaren Seitenketten. Eine Exprimierung wurde im Gehirn und mit einem geringen Ausmaß in Hoden nachgewiesen (Sakurai et al. 1998). Diese Neuropeptide binden und aktivieren zwei eng verwandte Orexin-Rezeptoren: die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) OX1R und OX2R.
Immunogen
Ein Peptid aus 16 Aminosäuren in der Nähe des N-Terminus von OX1R von der Ratte und ein Peptid aus 16 Aminosäuren in der Nähe des C-Terminus von OX1R vom Menschen.
Application
Dieser Anti-Orexin-1-Rezeptor-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis des Orexin-1-Rezeptors validiert.
Forschungs-Unterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Biorhythmus und Schlaf
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western Blotting: 1–10 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode. Protein migriert auf einer Höhe von 45–48 kDa.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 gegen 50–100 ng/Well immunogenes Peptid.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Orexin-1 von der Ratte und vom Menschen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hypothalamus
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Konstantina Vraka et al.
Biomolecules, 13(4) (2023-05-16)
The orexin system is related to food behavior, energy balance, wakefulness and the reward system. It consists of the neuropeptides orexin A and B, and their receptors, orexin 1 receptor (OX1R) and orexin 2 receptor (OX2R). OX1R has selective affinity
Xianglong Meng et al.
American journal of translational research, 9(4), 1774-1782 (2017-05-05)
The mesenchymal stem cell (MSC) shows potential in degenerative disc disease (DDD) treatment. However, little is known about the function of heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNPA1) in modulating the chondrogenic differentiation of MSCs. This study aimed to investigate the role
Israt Z Shahid et al.
British journal of pharmacology, 165(7), 2292-2303 (2011-09-29)
The rostral ventrolateral medulla (RVLM) maintains sympathetic nerve activity (SNA), and integrates adaptive reflexes. Orexin A-immunoreactive neurones in the lateral hypothalamus project to the RVLM. Microinjection of orexin A into RVLM increases blood pressure and heart rate. However, the expression
Sheng-Lian Yang et al.
Protein & cell, 3(12), 934-942 (2012-11-20)
Articular cartilage, which is mainly composed of collagen II, enables smooth skeletal movement. Degeneration of collagen II can be caused by various events, such as injury, but degeneration especially increases over the course of normal aging. Unfortunately, the body does
Chung-Wei Hsu et al.
Brain sciences, 11(12) (2021-12-25)
Orexin-A (OX-A) and orexin-B (OX-B) are neuropeptides produced in the hypothalamus. Preclinical and clinical studies suggest that depression and anxiety are associated with the orexin system. In the current study, we used the learned helplessness (LH) animal model of depression
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB309204053252585173