Merck
AB22-2ML
Anti-Humanes IgG-Antikörper von der Ziege, Schwer- und Leichtketten
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Goat Anti-Human IgG, Goat IgG Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Epitop: Schwer- und Leichtketten
Humane IgG, gesamtes Molekül.
Application
Anti-Humanes-IgG-Antikörper der Ziege (schwere und leichte Ketten) ist ein Antikörper gegen humanes IgG zur Verwendung in IP.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Fällung: 1:15–1:40.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Humanes IgG (schwere und leichte Ketten). Kann Reaktivität mit Immunglobulinen anderer Spezies zeigen.
Physical form
Ziegenserum. Flüssigkeit, PBS 0,01 M, 0,05 % Natriumazid, pH 7,1.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material ist bei 2–8 ºC bis zu ein Jahr haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu sechs Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB22-2ML04053252477614