Wichtige Dokumente
AB1967
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-αIIb-Antikörper, zytoplasmische Domäne
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Glycoprotein IIb, CD41 Antigen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2B(3674)
Spezifität
Humanes Integrin-alpha-IIb
Immunogen
Epitop: zytoplasmische Domäne
Synthetisches Peptid, der zytoplasmischen Domäne des humanen Integrin-alpha-IIb entsprechend
Konjugiert an KLH (AS 1020–1039, KVGFFKRNRPPLEEDDEEGE)
Anwendung
Der Anti-Integrin-αIIb-Antikörper, zytoplasmische Domäne, ist ein gegen Integrin-αIIb gerichteter Antikörper zur Verwendung in ELISA und IP.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Immunpräzipitation
ELISA: Direkt 1:500 mit 5 % Milch in PBS oder TBS bei pH 7,4
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchen-Vollserum. Flüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu zwölf Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte
Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mareike G Posner et al.
The Journal of biological chemistry, 291(6), 2764-2776 (2015-12-03)
Extracellular fibrinogen-binding protein (Efb) from Staphylococcus aureus inhibits platelet activation, although its mechanism of action has not been established. In this study, we discovered that the N-terminal region of Efb (Efb-N) promotes platelet binding of fibrinogen and that Efb-N binding