Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
15
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP2(4313)
Immunogen
Epitop: katalytische Domäne
In E. coli exprimierte aktive Typ-IV-Kollagenase der Ratte mit 72 kDa (katalytische Domäne)
Application
Dieser Anti-MMP-2-Antikörper, katalytische Domäne, ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von MMP-2 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
Western Blot: 1:2.000
Immunpräzipitation: 1:500
Das Enzym MMP-2 [Gelatinase-A] wird konstitutiv in ruhenden Zellen und Geweben produziert und ist mit hoher Spezifität aktiv gegen denaturiertes Kollagen. Die in Zellkulturen produzierten geringen Proteinmengen (pg/ml) sind oft unter der Nachweisgrenze von standardmäßigem Western Blotting. Das Enzym kann mittels Gelatin-Agarose-Affinitätschromatographie (Goldberg, 1992) oder Immunpräzipitation aus Kulturmedien konzentriert werden. Dies kann das Auftreten einer fälschlichen Bande von Antikörperbindung in der Nähe von 68 kDa verhindern, die von manchen konzentrierten Medien gezeigt wird.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunpräzipitation: 1:500
Das Enzym MMP-2 [Gelatinase-A] wird konstitutiv in ruhenden Zellen und Geweben produziert und ist mit hoher Spezifität aktiv gegen denaturiertes Kollagen. Die in Zellkulturen produzierten geringen Proteinmengen (pg/ml) sind oft unter der Nachweisgrenze von standardmäßigem Western Blotting. Das Enzym kann mittels Gelatin-Agarose-Affinitätschromatographie (Goldberg, 1992) oder Immunpräzipitation aus Kulturmedien konzentriert werden. Dies kann das Auftreten einer fälschlichen Bande von Antikörperbindung in der Nähe von 68 kDa verhindern, die von manchen konzentrierten Medien gezeigt wird.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt MMP-2 der Ratte. Zeigt keine Kreuzreaktivität mit anderen Mitgliedern der MMP-Familie. Dieser Antikörper wurde unter Verwendung von in E. coli exprimierter aktiver Typ-IV-Kollagenase der Ratte mit 72 kDa (katalytische Domäne) als Immunogen erzeugt.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Other Notes
Ersetzt: 04-1048
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c