Alle Fotos(2)
Key Documents
AB15610-I
Sigma-Aldrich
Anti-Prohormon Konvertase 2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
KEX2-like endoprotease 2, NEC 2, PC2, Prohormone convertase 2, Proprotein convertase 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCSK2(5126)
Allgemeine Beschreibung
Neuroendokrine Konvertase 2 (EC 3.4.21.94; UniProt P16519; auch bekannt als KEX2-like Endoprotease 2, NEC 2, PC2, Prohormonkonvertase 2, Proproteinkonvertase 2) wird beim Menschen vom Gen PCSK2 (auch NEC2 genannt; Gen-ID 5126) codiert. Neuroendokrine Konvertase 2/PC2 gehört zur Familie der mit Subtilisin verwandten proteolytischen Enzyme, die an der proteolytischen Spaltung von Peptidhormon-Vorläufern beteiligt sind. So katalysiert PC2 beispielsweise während der mehrstufigen Verarbeitung des Peptidvorläufers Proopiomelanocortin (POMC) die Spaltung des adrenocorticotropen Hormons 1–39 (ACTH) in adrenocorticotropes Hormon 1–14, das dann zu α-Melanozyten-stimulierendem Hormon (α-MSH) weiterverarbeitet wird. PC2 wird anfänglich in einer Präproform mit einer Signalpeptid- (AS 1–25) und einer Propeptidsequenz (AS 26–109) produziert, durch deren Entfernung das reife Enzym mit 529 Aminosäuren (AS 110-638) ergibt. Das neuroendokrine Protein 7B2 hindert proPC2 daran, nicht aktivierbare Aggregate zu bilden, und ist für die Umwandlung von proCP2 in das aktive Enzym unverzichtbar. Neu synthetisiertes proPC2 wird im ER N-glykosyliert und durchläuft einen durchsatzbeschränkenden Faltvorgang; erst dann kann es 7B2 binden und für die Reifung mittels Sulfatierung und proteolytischer Spaltung zum TGN bzw. zu den Sekretgranula transportiert werden.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper detektiert das sezernierte reife PC2 mittels Western Blotting in ~ 68 kDa Kleinhirngewebelysat von Mäusen. Es wird davon ausgegangen, dass er auch die Präpro- und die Proformen aller drei gespleißten humanen Isoformen erkennt, die von UniProt (P16519) berichtet werden.
Immunogen
Epitop: Nahe des N-Terminus des reifen PC2.
GST-markiertes rekombinantes reifes N-terminales PC2-Fragment vom Menschen.
Anwendung
Der Anti-Prohormonkonvertase-2-Antikörper ist ein Antikörper gegen Prohormonkonvertase 2 (PC2) zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Prohormonkonvertase 2 (PC2) in Schnitten von Großhirnrinde, Pankreas und Hoden des Menschen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Kleinhirngewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Prohormon-Konvertase 2 (PC2) in 10 µg Kleinhirngewebelysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~ 68 kDa, berechneter Wert. Die Zielbande wirkt aufgrund von posttranslationaler Glykosylierung und Sulfatierung größer als das berechnete Molekulargewicht der reifen Form (58,28 kDa/Maus bzw. 58,00 kDa/Mensch). 67,97/63,72/68,12 kDa (humane Isoform, Proformen 1/2/3), 70,57/66,31/68,58 kDa (humane Isoform, Präproformen 1/2/3), berechneter Wert.
Verlinkung
Ersetzt: AB15610
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable