AB15467P
Anti-ARG3.1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Growth factor ARC, Activity regulated cytoskeleton
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOL3(8996)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Synapsen & Synapsenbiologie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit