AB15414
Anti-MAP1LC3 C Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C, MAP1A/1B LC3 C, MAP1 LC3, LC3 C
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3B(81631)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit