9Q0718
Anti-Rotavirus A MAb Antibody, clone 1
About This Item
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Klon
clone 1
monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
all, mouse
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable