Merck
9031
Minicon® - B15 statischer Konzentrator
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
Synonym(e):
Minicon B15, Minicon statischer Konzentrator, Statischer Konzentrator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
34360190
UNSPSC Code:
41104916
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Minicon®
parameter
5 mL sample volume
pore size
15 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Übersicht
  • Konzentration von Urin und Liquor zur Intensivierung von Proteinen, die auf einen anormalen oder pathologischen Zustand hinweisen, vor der Analyse mittels Elektrophorese oder Immunelektrophorese.
  • Der statische Konzentrator erfordert kein Zubehör.
  • Das Absorptionsmittel zieht Lösungsmittel und Salze durch Ultrafilter und konzentriert die Probe
Filtertyp: Ultrafiltration
Mit den statischen Minicon-Konzentratoren werden Urin und Zerebrospinalflüssigkeit konzentriert, um noch vor der Analyse mit Elektrophorese oder Immunelektrophorese Proteine zu intensivieren, die auf anomale oder pathologische Situationen hindeuten. Die B15-Einheit verfügt über 8 Zellen und kann bis zu 5 ml Probenvolumen aufnehmen. The CS15-Einheit verfügt über 10 Zellen und eignet sich für Volumina bis zu 2,5 ml.
Anwendungen:
Konzentration von Urin und Zerebrospinalflüssigkeit zur Anreicherung von Protein-Analyten.
Features and Benefits
Minimales Endkonzentratvolumen: 50 µl
Statischer Konzentrator erfordert kein Zubehör
Das Absorptionsmittel zieht Lösungsmittel und Salze durch Ultrafilter und konzentriert die Probe
Konzentrationsfaktor bis zu 100X
Geringes Totvolumen
Physical form
Farbcode: Klar
Legal Information
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
126993-25ML04061836825065
126993-100ML04061838345622
GE28-9031-3504061834084235
GE28-9031-3304061834084211
GE28-9031-3204061834084204
GE28-9031-3404061834084228
239799-1MG04055977199574