Merck
8725
OmniPur® 10X TAE Buffer, Liquid Concentrate
Synonym(e):
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
color
clear colorless, haze-free
General description
Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
Other Notes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9203-100G04061838355133
M9203-25G04061831827279