Merck
8.43944
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
bp
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
transition temp
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
density
1.094 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propanephosphonic acid anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - (Dimethylformamide)
flash_point_c
58 °C - (Dimethylformamide)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)