Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.11
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
218-862-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
mp
162-165 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylcholine iodide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c