Wichtige Dokumente
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
230-468-3
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
219-220 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
InChIKey
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 216 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 220 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable