Wichtige Dokumente
8.41183
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminopyridine
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Diaminopyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
207-200-9
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
granular
mp (Schmelzpunkt)
108-113 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
InChIKey
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable