Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,50 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,70 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
Über diesen Artikel
€ 31,50
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI key
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrobenzaldehyde
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
552-89-6