Wichtige Dokumente
8.22197
Sigma-Aldrich
Lithium tetrahydroborate
for synthesis
Synonym(e):
Lithiumtetrahydroborat, Lithiumboranat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4BLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
21.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352306
EG-Index-Nummer:
241-021-7
Qualitätsniveau
Expl.-Gr.
4.00-75.60 % (v/v)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (decomposition)
Löslichkeit
209 g/L
Dichte
0.666 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Hypochlorit): ≥ 93.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable