Merck
8.22149
Tetraethylammoniumhydroxid
(20% aqueous solution) for synthesis
Synonym(e):
TEA hydroxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
19.0 - 21.0% %
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
19.0 - 21.0% %
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
pH
>13 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
<-25 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Mizoroki-Heck Kupplung: Es dient als fester, leicht zu handhabender Ethylen-Vorläufer bei Mizoroki-Heck-Kupplungsreaktionen was seine Anwendung bei der Unterstützung komplexer organischer Syntheseprozesse unterstreicht (Papaplioura et al., 2024).
  • Vorhersage der pharmakokinetischen Parameter: Es ist an der Synthese und Charakterisierung von Tetraalkylammoniumsalzen für die pharmazeutische Anwendung nichtsteroidaler Antirheumatika beteiligt und unterstützt die In-silico-Vorhersage ihrer pharmakokinetischen Parameter (Rybczyńska und Sikorski, 2023).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 19,0 - 21,0 %
Dichte (d 20 °C / 4 °C): 1,006–1,011
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system, thymus,Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822149100004022536485096
822149902504027269017965
822149025004022536485089