Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(COOK)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-561-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥96%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c