Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
219-020-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.181 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
231 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl benzoate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8219580250 | 04022536480992 |
| 8219580005 | 04022536480985 |