Fortfahren mit
8.21862
Epoxycyclohexane
for synthesis
Synonym(e):
Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,90
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-007-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 33,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
1060 mg/kg LD50, oral (Rat), 612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-6.5 % (v/v)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
transition temp
flash point 24 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C2C1CCCC2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enantioselective Sensing for Catalyst Screening: A study discussed the use of epoxycyclohexane in the development of enantioselective sensing approaches, demonstrating its application in fluorous phase for high-throughput catalyst screening, crucial for pharmaceutical and fine chemical industries (Wu et al., 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
925799C102504O8704
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-27 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
131-132 °C/1013 hPa
bp
-
bp
129-130 °C (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup