Fortfahren mit
8.21199
Triphenylantimony
for synthesis
Synonym(e):
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.07
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
210-037-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 96,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
377 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
transition temp
flash point 113 °C
solubility
<0.001 g/L
bulk density
1490 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.086538.08270T81809
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
mp
52-54 °C
mp
59-61 °C
mp
78.5-81.5 °C
mp
52-54 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
377 °C/1013 hPa
bp
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
377 °C/1013 hPa
bp
377 °C (lit.)
bulk density
1490 kg/m3
bulk density
-
bulk density
500‑600 kg/m3
bulk density
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup