Fortfahren mit
8.21102
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.17
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-274-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 71,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
227-230 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H](C)(C)c1ccc(cc1)[N+H](C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.21101927082127108
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
227-230 °C (decomposition)
mp
48-50 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
crystals
form
powder
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c