Merck
8.21092
Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglycolether (Glycofurol)
for synthesis
Synonym(e):
Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglycolether (Glycofurol), Glycofurol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
bp
176 °C/40 hPa
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(CCC1)COCCO
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Produktion biologisch abbaubarer Mikropartikel: Es wurde ein neuartiger umweltfreundlicher Prozess unter Verwendung von CO2-Medium und Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglykolether für die Produktion biologisch abbaubarer Mikropartikel entwickelt, die TGF-beta1 einkapseln, wodurch die Eigenschaften der therapeutischen Proteine in Bezug auf verzögerte Abgabe verbessert werden (Swed et al., 2015).
  • Nanoträger-Vorrichtungen für die gezielte Wirkstoffabgabe: Es wurde Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglykolether bei der Formulierung von mit Photosensibilisatoren beladenen Nanoträger-Vorrichtungen verwendet, wodurch eine Brücke zwischen Labor- und Großproduktion geschlagen und das Potenzial für Systeme zur gezielten Wirkstoffabgabe aufgezeigt wird (Beyer et al., 2015).
  • Herzgewebe-Engineering: Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglykolether wurde im Rahmen des Herzgewebe-Engineerings in ein thermosensitives Hydrogel zur Abgabe von Wachstumsfaktoren aus pharmakologisch aktiven Mikroträgern integriert, wodurch ein biomimetisches 3D-Gerüst geschaffen wurde, welches das Wachstum von Herzzellen unterstützt (Karam et al., 2014).
  • Verbesserte Pharmakokinetik bei der Wirkstoffabgabe: Ein selbständig mikroemulgierendes Wirkstoffabgabesystem mit Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglykolether zeichnete sich durch verbesserte Pharmakokinetik für Tacrolimus aus, was seine Effizienz bei der Verbesserung der Bioverfügbarkeit nahelegt (von Suesskind-Schwendi et al., 2013).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,080 - 1,090
Identität (IR): entspricht
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821092010004022536473574
821092902504027269853853
821092025004022536473581
821092901004027269058050