Merck
8.21014
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl]-Acetat
for synthesis
Synonym(e):
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl]-Acetat, Essigsäure-[2-(2-butoxyethoxy)-ethylester], Diethylenglycolmonobutyletheracetat, Diethylenglycolbutyletheracetat, Butyldiglycolacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-685-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
244-250 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), 5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-5.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,976–0,978
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl]-Acetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2