Fortfahren mit
8.20902
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
for synthesis
Synonym(e):
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, α-(p-Nitrophenyl)glycerol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH(OH)C6H4-4-(NO2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.19
EC Index Number:
218-624-9
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
pH
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
95-99 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c